Wichtige Dokumente
B1806
Benzalphthalid
Synonym(e):
3-Benzylidenphthalid
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=C/c2ccccc2)\c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-15-13-9-5-4-8-12(13)14(17-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H/b14-10-
InChIKey
YRTPZXMEBGTPLM-UVTDQMKNSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?