Merck
8.51209
Sigma-Aldrich
D(+)-Biotin
Novabiochem®
Synonym(e):
D(+)-Biotin, D-Biotin,Vitamin H, Hexahydro-2-oxothieno(3,4-d)-imidazol-4-valeriansäure, Vitamin H
Größe auswählen
1 G
CHF 43.80
5 G
CHF 184.00
25 G
CHF 702.00
CHF 43.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 43.80
5 G
CHF 184.00
25 G
CHF 702.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116133
EG-Index-Nummer:
200-399-3
NACRES:
NA.22
CHF 43.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
pH-Wert
4.5 (0.1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
232-233 °C
Löslichkeit
0.2 g/L
Schüttdichte
200‑500 kg/m3
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChIKey
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
D(+)-Biotin ist das einfachste Reagenz für die Zugabe von Biotin zu Peptiden, Proteinen und anderen Biomolekülen. Bei der SPPS ist die Kombination mit DIPCDI/Oxyma Pure am besten. Für biotinylierte Peptide gibt es viele wichtige Anwendungen in der Immunologie und Histochemie, wie z. B. Affinitätsreinigung und FRET-basierte Durchflusszytometrie, Festphasen-Immunassays und Rezeptorlokalisierung, welche die hohe Affinität von Streptavidin und Avidin für Biotin nutzen.[1],[2],[3],[4]
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Biotinylierungsreagenzien für die Peptidsynthese
Literaturreferenzen:
[1] K. Hofmann & Y. Kiso (1976) Proc. Natl. Akad. Sci, 73, 3516.
[2] T. Buranda, et al. (1999) Cytometry, 37, 21.
[3] I. Sélo, et al. (1996) J. Immunol. Methods, 199, 127.
[4] J. Howl, et al. (1993) Eur J Biochem., 213, 711.
Anwendung
Neuere Anwendungen von D(+)-Biotin in der SPPS:
  • Bei der Hochdurchsatz-Biotinylierung von Proteinen. Die Herangehensweise der spezifischen Biotinylierung von Proteinen ist für verschiedene Anwendungen wie die Proteinaufreinigung und -analyse geeignet.[5]
  • In der spezifischen Biotinylierung multipodaler Glykan-Cluster auf einem festen Träger. Die Synthese von biotinylierten Glykan-Clustern findet in der Glykobiologie wichtige Anwendung.[6]
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.