Merck
ALD00212
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Synonym(e):
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
Größe auswählen
1 G
CHF 156.00
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 156.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrFO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.5392
Dichte
1.7355 at 25 °C
SMILES String
O=S(C1=CC=CC(Br)=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
LELPUBDFQNSHLE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)