Wichtige Dokumente
ALD00190
2-Cyanobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
84-89 °C
SMILES String
FS(C1=C(C#N)C=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChIKey
QUTDICSOQYSJEE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.