Merck
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 53.30
CHF 53.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 53.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 53.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
SMILES String
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.