Merck
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanesulfonyl fluoride
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7FO3S
Molekulargewicht:
166.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.435
Dichte
1.290 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
InChIKey
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)