Wichtige Dokumente
AEM2B3066
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 30 μm, L × W 15 cm × 15 cm
Empfohlene Produkte
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × B
15 cm × 15 cm
Dicke
30 μm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)