Merck
A95804
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-Methoxy-1-Cyclohepten
99%
Synonym(e):
O-Methylcaprolactim
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)