Wichtige Dokumente
A83407
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Methylbutanol, Aktivierter Amylalkohol
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]23/D −5.8°, neat
Brechungsindex
n/D 1.41
bp
129-131 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- (S)-(−)-2-Methyl-1-butyloxy carbonyl amino hexyl isocyanate (MBI), which is used to synthesize isocyanate copolymers.[1]
- Chiral alkoxynaphathoic acid derivatives having liquid crystalline properties.[2]
- 3,4-Bis[(S)-2-methylbutoxy]thiophene, a key intermediate for the synthesis of polythiophenes.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
108.5 °F
Flammpunkt (°C)
42.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?