Merck
65980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Methylbutanol, Aktivierter Amylalkohol
Größe auswählen
100 ML
CHF 87.70
500 ML
CHF 373.00
CHF 87.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 87.70
500 ML
CHF 373.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1718809
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 87.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
Brechungsindex
n/D 1.41
n20/D 1.411
bp
129-131 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rest vorwiegend 3-Methyl-1-butanol
Anwendung
(S)-(-)-2-Methylbutanol can be used as a reactant to prepare:
  • Methylbutyl-2-(3-thienyl)acetate (MBTA) by esterification reaction with 3-thiophene acetic acid in the presence of an acid catalyst.[1]
  • (2S)-2-Methyl-1-butanesulfenyl chloride by reacting with thioacetic acid using Mitsunobu reaction conditions.[2]
  • (+)-Violapyrone C and (-)-myxalamide A.[3][4]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
108.5 °F
Flammpunkt (°C)
42.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Total Synthesis and Configurational Validation of (+)-Violapyrone C
Lee JS, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(21), 4472-4476 (2014)
Concise Total Synthesis of (-)-Myxalamide A
Fujita K et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7271-7274 (2012)
Synthesis and Characterization of Conducting Copolymers of (S)-2-Methylbutyl-2-(3-thienyl) acetate with Pyrrole and Thiophene
Levent A, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 204(8), 1118-1122 (2003)
A general method for the enantiospecific synthesis of optically active aliphatic sulfenyl chlorides and thiophthalimides
Cevasco G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1(3), 141-142 (1990)