A70607
2-Amino-5-nitrophenol
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-nitro-anilin, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzol, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzol, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
198-202 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChIKey
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?