Merck
A69188
Sigma-Aldrich
4-Amino-4′-Nitrodiphenylsulfid
98%
Synonym(e):
4-(4-Nitrophenylthio)anilin
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4SC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Sc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
InChIKey
ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)