Merck
A66804
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-Naphthoesäure
technical grade, 80%
Synonym(e):
2-Amino-3-carboxynaphthalene, 2-Aminonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, beta-Naphthylamine-3-carboxylic acid
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H6CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.19
Beilstein:
744099
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
yellow to olive green
mp (Schmelzpunkt)
212-215 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.