Wichtige Dokumente
A48105
Cycloleucin
97%
Synonym(e):
1-Amino-cyclopentancarbonsäure
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
mp (Schmelzpunkt)
320 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
InChIKey
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid by reacting with paraformaldehyde and diethylphosphite via Kabachnik-Field′s reaction.[3]
- Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid {1-[1-(R)-(3-morpholin-4-ylpropylcarbamoyl)-2-phenylethylcarbamoyl]cyclopentyl}-amide, (MEN14268) as potential tachykinin NK2 receptor antagonist.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?