A35801
Diallylsulfid
97%
Synonym(e):
3,3′-Thiobis-1-propen, Allylsulfid, NSC 20947
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
7 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−83 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChIKey
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup