Merck
96880
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OBzl -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nε-Z-L-lysin-benzylester -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N2O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.90
Beilstein:
3580519
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −6.5±1°, c = 0.5% in 0.1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.[H][C@@](N)(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChIKey
XHBTZNKKLKICJY-FYZYNONXSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)