Merck
96828
Sigma-Aldrich
Z-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Z-3-(2-naphthyl)-D-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.38
Beilstein:
5829411
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c23-20(24)19(22-21(25)26-14-15-6-2-1-3-7-15)13-16-10-11-17-8-4-5-9-18(17)12-16/h1-12,19H,13-14H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChIKey
XBRPIBMAJOTVHG-LJQANCHMSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)