Wichtige Dokumente
96085
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Nα-Z-L-2,3-diaminpropionsäure, Z-Dpr-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~240 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?