Merck
96002
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
N-Cbz-L-asparaginsäure-β-methylester, Z-L-asparaginsäure-4-methylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.26
Beilstein:
6279422
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-11(15)7-10(12(16)17)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChIKey
PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable