Merck
95642
Sigma-Aldrich
Diazodimedon
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1(C)CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-8(2)3-5(11)7(10-9)6(12)4-8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
DMOYBIUAWCVPLF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)