Merck
95029
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser-O-Bzl
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-D-serin-benzylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
InChIKey
BQADRZHPZVQGCW-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)