Merck
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
Synonym(e):
Boc-O-tosyl-D-serin-benzylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H27NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
InChIKey
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)