Merck
94866
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-brombenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Boc-2-(4-brombenzyl)-2-pyrrolidincarbonsäure, Boc-α-(4-brombenzyl)-DL-prolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-α-(4-brombenzyl)-DL-Pro-OH, ≥96.0% (HPLC)
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22BrNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
VQWRXYZZPMLJRL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.