Merck
94645
Sigma-Aldrich
L-Valinsllylester -p-toluolsulfonat (Salz)
≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.41
Beilstein:
5200860
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H]([NH3+])C(=O)OCC=C.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.C7H8O3S/c1-4-5-11-8(10)7(9)6(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4,6-7H,1,5,9H2,2-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-;/m0./s1
InChIKey
HSIRKDASFUCGOZ-FJXQXJEOSA-N
Sonstige Hinweise
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)