Merck
15048
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-D-alanin
Größe auswählen
5 G
CHF 41.10
25 G
CHF 54.20
CHF 41.10
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 41.10
25 G
CHF 54.20
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
Beilstein:
4905241
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 41.10
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChIKey
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)