112348
Ethylnonanoat
97%
Synonym(e):
Ethylpelargonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter