93550
Tropin
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
3-Tropanol, Tropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (NT)
Form
powder
Verunreinigungen
0-3% water
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChIKey
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable