Merck
93005
Sigma-Aldrich
Tritylchlorid, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Synonym(e):
Chlor-triphenylmethan, polymer gebunden, Polystyrol querverbunden mit Divinylbenzol, α-chlorbenzhydriliert, Triphenylchlormethan, polymer gebunden, Triphenylmethylchlorid
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
~1.7 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)