Merck
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitro-phenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.10
Beilstein:
3149687
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
Qualität
moistened with water
Enthält
~40% water as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
119-120 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChIKey
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)