Merck
806420
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
Synonym(e):
[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid, [(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl]formic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 123.00
CHF 123.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 123.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5F6NO3
Molekulargewicht:
301.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 123.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Qualitätsniveau
Form
powder
SMILES String
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.