Merck
926744
Sigma-Aldrich
Schwefeldioxid-Lösung
1.0 M in toluene
About This Item
Lineare Formel:
SO2
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.06
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.888 g/mL
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChIKey
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C