295698
Schwefeldioxid
≥99.9%
Synonym(e):
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.26 (21 °C, vs air)
Dampfdruck
1779 mmHg ( 21 °C)
Assay
≥99.9%
bp
−10 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChIKey
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)