Merck
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3