Wichtige Dokumente
924253
Deoxazole-quat
≥95%
Synonym(e):
5,7-Di-tert-butyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[d]oxazol-3-ium tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
230-234 °C
SMILES String
CC(C)(C)C1=CC([N+](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=CO3)=C3C(C(C)(C)C)=C1.F[B-2](F)(F)F
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)