Merck
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
Synonym(e):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 102.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C69H57N2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
949.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
[Cl-].[n+]6(c[n](cc6)c7c(cc(cc7C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)C)C(c9ccccc9)c8ccccc8)c1c(cc(cc1C(c5ccccc5)c4ccccc4)C)C(c3ccccc3)c2ccccc2
InChIKey
SMTNUZDTTFSHEZ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).