Merck
922803
Sigma-Aldrich
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2]
Synonym(e):
Platinum N,N′-bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium dimethylsulfide dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C71H62Cl2N2PtS
Molekulargewicht:
1241.31
UNSPSC-Code:
12141733
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
248-255 °C (decomposition)
Anwendung
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2] is a platinum NHC catalsyst used for olefin hydrosilylation.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benon P Maliszewski et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(41), 14673-14679 (2020-10-17)
A general, user-friendly synthetic route to [Pt(NHC)(L)Cl2] and [Pt(NHC)(dvtms)] (L = DMS, Py; DMS = dimethyl sulfide, dvtms = divinyltetramethylsiloxane, Py = pyridine) complexes has been developed. The procedure is applicable to a wide range of ligands and enables facile