Wichtige Dokumente
920347
Lithiumhexafluorarsenat(V)
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
LiAsF6, Lithium fluoarsenate, Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChIKey
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)