Merck
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
Größe auswählen
100 MG
CHF 162.00
500 MG
CHF 575.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 162.00
500 MG
CHF 575.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C102H81ClN2Pd
Molekulargewicht:
1476.62
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Anwendung
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)