Wichtige Dokumente
709298
[1,3-Bis-(2,6-di-isopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-yliden]-chloro-[3-phenylallyl]-palladium(II)
Umicore, 95%
Synonym(e):
CX32
About This Item
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C
SMILES String
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CCN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChIKey
KEHHNXMVROYFNY-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Heterocyclization reactions
- Buchwald-Hartwig cross coupling
- Suzuki-Miyaura reactions
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?