919527
Selenium nanoparticles
150 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Synonym(e):
SeNP
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
0.15 wt. % in water
Partikelgröße
150 nm
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.