Merck
91377
Sigma-Aldrich
Bortrifluorid-Acetonitril-Komplex -Lösung
15.2-16.8% BF3 basis
Synonym(e):
(Acetonitrile)-trifluoroborane
Größe auswählen
100 ML
CHF 132.00
CHF 132.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 132.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3BF3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.86
Beilstein:
3910569
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
15.2-16.8% boron trifluoride
Dichte
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
InChIKey
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)