912549
NanoFabTx™ reagent
PEGPCL-H
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)