Merck
907766
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Nano
Größe auswählen
5 G
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 108.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a polymer stabilizer.
Anwendung
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881).
Rechtliche Hinweise
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)