Merck
911992
Sigma-Aldrich
TBSAB
≥95%
Synonym(e):
Tributylsulfoammonium betaine
Größe auswählen
500 MG
CHF 165.00
CHF 165.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 165.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H27NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form:
powder or crystals
Assay:
≥95%
CHF 165.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
94-99 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[S](=O)(=O)([N+](CCCC)(CCCC)CCCC)[O-]
InChI
1S/C12H27NO3S/c1-4-7-10-13(11-8-5-2,12-9-6-3)17(14,15)16/h4-12H2,1-3H3
Verwandte Kategorien
Anwendung
TBSAB is a sulfation reagent that efficiently converts alcohols to organosulfates under mild conditions.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel M Gill et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 55(30), 4319-4322 (2019-03-19)
The study of organosulfates is a burgeoning area in biology, yet there are significant challenges with their synthesis. We report the development of a tributylsulfoammonium betaine as a high yielding route to organosulfates. The optimised reaction conditions were interrogated with