Wichtige Dokumente
911798
N-(4-Bromophenyl)-N-phenylacrylamide
≥95%
Synonym(e):
Electrophilic scout fragment, KB05, Scout fragment for targetable cysteine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
(Powder or crystals or solid or chunks)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H12BrNO/c1-2-15(18)17(13-6-4-3-5-7-13)14-10-8-12(16)9-11-14/h2-11H,1H2
InChIKey
WFQQVUPOAKOTGT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)