909424
Cu(OTs)2
≥95%
Synonym(e):
Copper(II) tosylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChIKey
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable