Merck
90802
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammoniumbromid
≥98.0%
Synonym(e):
Methyltributylammoniumbromid
Größe auswählen
100 G
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 356.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.29
Beilstein:
3704268
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
crystals
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)