Wichtige Dokumente
255165
Tributylmethylammoniumchlorid -Lösung
75 wt. % in H2O
Synonym(e):
Methyltributylammoniumchlorid -Lösung
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.9 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Konzentration
75 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.4682
bp
152 °C
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?