Wichtige Dokumente
905720
Gold-Nanostäbchen
10 nm diameter, Cy3 and maleimide functionalized, powder
Synonym(e):
Au-Nanostäbchen, Gold-Nanostäbchen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanorod
powder
Durchmesser
10 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)