AB3403-I
Anti-Beta-Galaktosidase-Antikörper, E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bacteria
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Beta-Galaktosidase in 10 µg TOP10/PCU19-E.-coli-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable